2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6296-1G OR6296-5G OR6296-10G
APOSOR6296-1GEA 101 EUR
APOSOR6296-1G APOSOR6296-5G APOSOR6296-10G
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,1121 g/mol
Pto. de fusión: 335…340 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864791
Núm. CAS: 3167-50-8