2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isoorotic acid, Uracil-5-carboxylic acid
OR6297-10G OR6297-1G OR6297-25G
APOSOR6297-10GEA 139 EUR
APOSOR6297-10G APOSOR6297-1G APOSOR6297-25G
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Pto. de fusión: 283 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006023
Núm. CAS: 23945-44-0
EINECS: 245-947-2