6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6298-5G OR6298-1G OR6298-500MG OR6298-10G
APOSOR6298-5GEA 65.4 EUR
APOSOR6298-5G APOSOR6298-1G APOSOR6298-500MG APOSOR6298-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160464
Núm. CAS: 5096-73-1