6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6299-1G OR6299-250MG
APOSOR6299-1GEA 335 EUR
APOSOR6299-1G APOSOR6299-250MG
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₁N₃O₃
Pto. de fusión: 203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235211
Núm. CAS: 914637-36-8