6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6300-1G OR6300-250MG
APOSOR6300-1GEA 377 EUR
APOSOR6300-1G APOSOR6300-250MG
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235212
Núm. CAS: 914637-38-0