4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR63020-1G OR63020-25G OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA 168 EUR
APOSOR63020-1G APOSOR63020-25G APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₈OS
Pto. Ebullición: 82…85 °C
Densidad: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093897
Núm. CAS: 5928-48-3