Anhídrido 3-nitrooftalico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR63021-100G
OR63021-250G
OR63021-25G
APOSOR63021-100GEA
43.5
EUR
APOSOR63021-100G
APOSOR63021-250G
APOSOR63021-25G
Anhídrido 3-nitrooftalico 98%
Anhídrido 3-nitrooftalico
Formula:
C₈H₃NO₅ Pto. de fusión: 163…165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005921 Núm. CAS: 641-70-3 EINECS: 211-373-6 |