Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR63024-1G OR63024-25G OR63024-5G
APOSOR63024-1GEA 0 EUR
APOSOR63024-1G APOSOR63024-25G APOSOR63024-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Methyl-4-ethynylbenzoate
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00168820
Núm. CAS: 3034-86-4