Ácido 4-cloro-3-iodobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR63026-25G OR63026-100G
APOSOR63026-25GEA 0 EUR
APOSOR63026-25G APOSOR63026-100G
Ácido 4-cloro-3-iodobenzoico 97%
Ácido 4-cloro-3-iodobenzoico
Formula: C₇H₄ClIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079732
Núm. CAS: 42860-04-8