3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR6303-1G OR6303-5G
APOSOR6303-1GEA 357 EUR
APOSOR6303-1G APOSOR6303-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235214
Núm. CAS: 914637-40-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR