3-Cloro-2-nitroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR63031-5G
APOSOR63031-5GEA 58 EUR
APOSOR63031-5G
3-Cloro-2-nitroanilina 97%
3-Cloro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01317803
Núm. CAS: 59483-54-4