3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-3-bromobenzonitrile
OR63032-1G OR63032-5G OR63032-10G
APOSOR63032-1GEA 26.1 EUR
APOSOR63032-1G APOSOR63032-5G APOSOR63032-10G
3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
3-Amino-5-bromobenzonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 124…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109874
Núm. CAS: 49674-16-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III