Ácido benzofurano-2-carboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR6305-100G OR6305-25G OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA 574 EUR
APOSOR6305-100G APOSOR6305-25G APOSOR6305-5G
Ácido benzofurano-2-carboxílico 98%
Ácido benzofurano-2-carboxílico
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: 193…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005848
Núm. CAS: 496-41-3