Indole-2-acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6306-1G
OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA
198
EUR
APOSOR6306-1G
APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175.1840 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00957069 Núm. CAS: 32588-36-6 |