1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
OR6307-1G OR6307-250MG
APOSOR6307-1GEA 58 EUR
APOSOR6307-1G APOSOR6307-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,14 g/mol
Pto. de fusión: 326…330 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01823426
Núm. CAS: 46006-36-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III