Ácido 3-quinolinacarboxílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6309-100G OR6309-25G
APOSOR6309-100GEA 429 EUR
APOSOR6309-100G APOSOR6309-25G
Ácido 3-quinolinacarboxílico 97%
Ácido 3-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: 277…283 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006770
Núm. CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3