1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6315-1G OR6315-5G OR6315-10G
APOSOR6315-1GEA 193 EUR
APOSOR6315-1G APOSOR6315-5G APOSOR6315-10G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03371460
Núm. CAS: 193538-22-6