1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6319-1G OR6319-5G
APOSOR6319-1GEA 0 EUR
APOSOR6319-1G APOSOR6319-5G
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 152…154 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796180
Núm. CAS: 685827-70-7