3,5-Dimetilbencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6321-10G OR6321-2G OR6321-5G OR6321-1G OR6321-25G
APOSOR6321-10GEA 280 EUR
APOSOR6321-10G APOSOR6321-2G APOSOR6321-5G APOSOR6321-1G APOSOR6321-25G
3,5-Dimetilbencilamina 97%
3,5-Dimetilbencilamina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 102…104 °C/10mmHg
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040753
Núm. CAS: 78710-55-1
UN: 2924
ADR: 3+8,III