Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isonipecotic acid hydrochloride
OR6322-100G OR6322-25G OR6322-5G
APOSOR6322-100GEA 800 EUR
APOSOR6322-100G APOSOR6322-25G APOSOR6322-5G
Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
MW: 165,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044736
Núm. CAS: 5984-56-5