4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-((Benzyloxy)carbonyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-2-carboxylic acid, N1-BOC N4-CBZ protected
OR6323-1G OR6323-5G OR6323-250MG OR6323-500MG OR6323-10G OR6323-25G
APOSOR6323-1GEA 132 EUR
APOSOR6323-1G APOSOR6323-5G APOSOR6323-250MG APOSOR6323-500MG APOSOR6323-10G APOSOR6323-25G
4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₈H₂₄N₂O₆
MW: 364,4 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683055
Núm. CAS: 149057-19-2