3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6324-1G OR6324-250MG
APOSOR6324-1GEA 197 EUR
APOSOR6324-1G APOSOR6324-250MG
3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
3-Thiomorpholinecarboxylic acid
Formula: C₅H₉NO₂S
Pto. de fusión: 270…278 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02181162
Núm. CAS: 20960-92-3