3-Furoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl furan-3-carboxylate, Ethyl 3-Furoate, Ethyl 3-Furancarboxylate, 3-Furancarboxylic acid ethyl ester, 3-Furoic acid ethyl ester
OR6328-25G
APOSOR6328-25GEA 172 EUR
APOSOR6328-25G
3-Furoato de etilo 98%
3-Furoato de etilo
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 93…95 °C/35mmHg
Densidad: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005348
Núm. CAS: 614-98-2
EINECS: 210-403-5
UN: 3272
ADR: 3,III