1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR6329-1G OR6329-5G OR6329-25G
APOSOR6329-1GEA 43.5 EUR
APOSOR6329-1G APOSOR6329-5G APOSOR6329-25G
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00158023
Núm. CAS: 39629-87-3