1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6330-25G OR6330-5G
APOSOR6330-25GEA 273 EUR
APOSOR6330-25G APOSOR6330-5G
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 142…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085749
Núm. CAS: 5733-86-8