3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole-3-carboxaldehyde
OR6332-1G OR6332-5G OR6332-500MG
APOSOR6332-1GEA 79.9 EUR
APOSOR6332-1G APOSOR6332-5G APOSOR6332-500MG
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,19 g/mol
Pto. de fusión: 305…307 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216481
Núm. CAS: 3558-17-6