1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6333-1G OR6333-5G
APOSOR6333-1GEA 92.8 EUR
APOSOR6333-1G APOSOR6333-5G
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₉NO₃
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014102
Núm. CAS: 42346-68-9