5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6334-1G OR6334-250MG
APOSOR6334-1GEA 618 EUR
APOSOR6334-1G APOSOR6334-250MG
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pyridin-4-ylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07364770
Núm. CAS: 914637-50-6