4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6345-1G OR6345-25G OR6345-5G
APOSOR6345-1GEA 29 EUR
APOSOR6345-1G APOSOR6345-25G APOSOR6345-5G
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00102035
Núm. CAS: 874-61-3
EINECS: 677-204-7