3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6346-1G OR6346-5G OR6346-250MG
APOSOR6346-1GEA 33.5 EUR
APOSOR6346-1G APOSOR6346-5G APOSOR6346-250MG
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid
Formula: C6H8O2
Pto. Ebullición: 102…103 °C/8,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101901
Núm. CAS: 15760-36-8