Ácido ciclopropano-1,1-dicarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6347-100G OR6347-25G
APOSOR6347-100GEA 78.3 EUR
APOSOR6347-100G APOSOR6347-25G
Ácido ciclopropano-1,1-dicarboxílico 98%
Ácido ciclopropano-1,1-dicarboxílico
Formula: C₅H₆O₄
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013727
Núm. CAS: 598-10-7
EINECS: 209-917-2
UN: 3261
ADR: 8,III