N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-azetidine-3-carboxylic acid, N-Boc-Azetidine-3-carboxylic acid, 1-N-Boc-3-Azetidinecarboxylic acid, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic Acid
OR6348-25G OR6348-100G
APOSOR6348-25GEA 39.3 EUR
APOSOR6348-25G APOSOR6348-100G
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
MW: 201.22 g/mol
Pto. de fusión: 98…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860897
Núm. CAS: 142253-55-2