1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6349-1G OR6349-250MG
APOSOR6349-1GEA 263 EUR
APOSOR6349-1G APOSOR6349-250MG
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06752277
Núm. CAS: 94985-27-0