Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6351-1G OR6351-250MG
APOSOR6351-1GEA 165 EUR
APOSOR6351-1G APOSOR6351-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 238…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419484
Núm. CAS: 64951-10-6