5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6352-100MG
APOSOR6352-100MGEA 121 EUR
APOSOR6352-100MG
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056315
Núm. CAS: 914637-58-4