Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6355-1G
OR6355-100MG
OR6355-5G
APOSOR6355-1GEA
24.8
EUR
APOSOR6355-1G
APOSOR6355-100MG
APOSOR6355-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formula:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Pto. de fusión: 244…247 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07021498 Núm. CAS: 139022-25-6 |