2,3-Diclorofenol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6358-25G OR6358-500G
APOSOR6358-25GEA 52.4 EUR
APOSOR6358-25G APOSOR6358-500G
2,3-Diclorofenol 98+%
2,3-Diclorofenol
Formula: C₆H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 206 °C
Pto. de fusión: 57…60 °C
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002160
Núm. CAS: 576-24-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III