Ácido 4-metil-2-pentenoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6364-10G OR6364-50G
APOSOR6364-10GEA 94.5 EUR
APOSOR6364-10G APOSOR6364-50G
Ácido 4-metil-2-pentenoico 97%
Ácido 4-metil-2-pentenoico
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 212 °C
Densidad: 0,959 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043804
Núm. CAS: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
UN: 3265
ADR: 8,III