Ácido (R)-(-)-2-hidroxiisovalérico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-3-metilbutírico
OR6367-1G OR6367-5G
APOSOR6367-1GEA 256 EUR
APOSOR6367-1G APOSOR6367-5G
Ácido (R)-(-)-2-hidroxiisovalérico 97%
Ácido (R)-(-)-2-hidroxiisovalérico
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Pto. Ebullición: 124…125 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066442
Núm. CAS: 17407-56-6