Boc-L-norvaline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Boc-Nva-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-norvaline, (2S)-2-Aminopentanoic acid, N-BOC protected, N-Boc-L-norvaline
OR6368-1G
OR6368-5G
APOSOR6368-1GEA
72.5
EUR
APOSOR6368-1G
APOSOR6368-5G
Boc-L-norvaline 98%
Boc-L-norvaline
Formula:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217,265 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037268 Núm. CAS: 53308-95-5 |