Picolinoyl chloride hydrochloride 93%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyridine-2-carbonyl chloride hydrochloride
OR6370-1G OR6370-5G OR6370-10G
APOSOR6370-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6370-1G APOSOR6370-5G APOSOR6370-10G
Picolinoyl chloride hydrochloride 93%
Picolinoyl chloride hydrochloride
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,0160 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060193
Núm. CAS: 39901-94-5
UN: 3261
ADR: 8,II