2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6371-1G OR6371-250MG
APOSOR6371-1GEA 263 EUR
APOSOR6371-1G APOSOR6371-250MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride
Formula: C₇H₇ClOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08056318
Núm. CAS: 57248-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III