4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR6372-1G OR6372-250MG OR6372-500MG
APOSOR6372-1GEA 497 EUR
APOSOR6372-1G APOSOR6372-250MG APOSOR6372-500MG
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formula: C₆H₅ClO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056319
Núm. CAS: 224649-28-9