4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6374-1G OR6374-100MG
APOSOR6374-1GEA 198 EUR
APOSOR6374-1G APOSOR6374-100MG
4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
4-Thiazolecarbonyl chloride
Formula: C₄H₂ClNOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 3745-79-7
UN: 3261
ADR: 8,II