4-Bromobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Bromobenzonitrile
OR6375-100G
OR6375-1KG
OR6375-500G
OR6375-25G
APOSOR6375-100GEA
94.4
EUR
APOSOR6375-100G
APOSOR6375-1KG
APOSOR6375-500G
APOSOR6375-25G
4-Bromobenzonitrilo 97%
4-Bromobenzonitrilo
Formula:
C₇H₄BrN Pto. Ebullición: 235…237 °C Pto. de fusión: 110…115 °C Densidad: 1,562 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001811 Núm. CAS: 623-00-7 EINECS: 210-764-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...