5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6378-1G OR6378-250MG OR6378-500MG
APOSOR6378-1GEA 519 EUR
APOSOR6378-1G APOSOR6378-250MG APOSOR6378-500MG
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₅H₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056322
Núm. CAS: 914637-76-6
UN: 3261
ADR: 8,III