2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR6384-1G OR6384-250MG OR6384-500MG OR6384-2.5G
APOSOR6384-1GEA 440 EUR
APOSOR6384-1G APOSOR6384-250MG APOSOR6384-500MG APOSOR6384-2.5G
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Formula: C₆H₃ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235241
Núm. CAS: 23090-18-8