Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6385-250MG
OR6385-1G
OR6385-5G
OR6385-100MG
APOSOR6385-250MGEA
116
EUR
APOSOR6385-250MG
APOSOR6385-1G
APOSOR6385-5G
APOSOR6385-100MG
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂S Pto. de fusión: 111…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00097916 Núm. CAS: 34859-65-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |