3-Clorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Clorofenilhidrazina clorhidrato
OR6387-100G OR6387-250G OR6387-25G
APOSOR6387-100GEA 30.6 EUR
APOSOR6387-100G APOSOR6387-250G APOSOR6387-25G
3-Clorofenilhidracinio cloruro 97%
3-Clorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Pto. de fusión: 242 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02656655
Núm. CAS: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III