6-Metilnicotinato de metilo 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Methyl 6-methylnicotinate

OR6396-100G OR6396-25G
APOSOR6396-100GEA 87 EUR
APOSOR6396-100G APOSOR6396-25G
6-Metilnicotinato de metilo 95%
6-Metilnicotinato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 152…154 °C/40mmHg
Pto. de fusión: <30 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006340
Núm. CAS: 5470-70-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR